Läs mer
N-Acetyl-3-acetoxy-5-fenylpyrrol, TRC
Produktkod. 30326514
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30326514 25 mg
1 options
Produktkod. 30326514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16803025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-3-acetoxy-5-phenylpyrrole
CAS 100750-39-8
Molekylformel C14 H13 N O3
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13NO3/c1-10(16)15-9-13(18-11(2)17)8-14(15)12-6-4-3-5-7-12/h3-9H,1-2H3
LEDER CC(=O)Oc1cc(c2ccccc2)n(c1)C(=O)C
IUPAC-namn (1-acetyl-5-fenylpyrrol-3-yl) acetat
Molekylvikt (g/mol) 243.26
Formel vikt 243.0895