Läs mer
N-Acetyl-3-acetoxyindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-3-acetoxyindole |
| CAS | 16800-67-2 |
| Molekylformel | C12 H11 N O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO3/c1-8(14)13-7-12(16-9(2)15)10-5-3-4-6-11(10)13/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1cn(C(=O)C)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | (1-acetylindol-3-yl) acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.22 |
| Formel vikt | 217.0739 |