Läs mer
N-Acetyl-3-hydroxyindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-3-hydroxyindole |
| CAS | 33025-60-4 |
| Molekylformel | C10 H9 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethanone, 1-(3-hydroxy-1H-indol-1-yl)-, 1H-Indol-3-ol, 1-acetyl- (9CI), Indoxyl, 1-acetyl- (6CI), 1-(3-Hydroxy-1H-indol-1-yl)ethanone, 1-(3-Hydroxyindol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-3-hydroxyindole, N-Acetyl-3-hydroxyindole, N-Acetylindol-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)11-6-10(13)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-6,13H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)n1cc(O)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-(3-hydroxyindol-1-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vikt | 175.0633 |