missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-3-iodo-L-tyrosine Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-3-iodo-L-tyrosine, Amide |
| CAS | 59302-19-1 |
| Molekylformel | C11 H13 I N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13IN2O3/c1-6(15)14-9(11(13)17)5-7-2-3-10(16)8(12)4-7/h2-4,9,16H,5H2,1H3,(H2,13,17)(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.14 |
| Formel vikt | 347.9971 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?