Läs mer
N-Acetyl-3-methoxytyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-3-methoxytyrosine |
| CAS | 63357-45-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H15 N O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Acetyl-3-methoxy-DL-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO5/c1-7(14)13-9(12(16)17)5-8-3-4-10(15)11(6-8)18-2/h3-4,6,9,15H,5H2,1-2H3,(H,13,14)(H,16,17) |
| LEDER | COc1cc(CC(NC(=O)C)C(=O)O)ccc1O |
| IUPAC-namn | 2-acetamido-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.251 |
| Visa mer |