missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-4-aminobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-4-aminobiphenyl |
| CAS | 4075-79-0 |
| Molekylformel | C14 H13 N O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO/c1-11(16)15-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3,(H,15,16) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-(4-phenylphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.26 |
| Formel vikt | 211.0997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?