Läs mer
N-acetyl-4-aminosalicylsyra, TRC
Produktkod. 30137532
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137532 1 g
30133438 10 g
17944245 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137532 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1683251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-86-2
Molekylformel C9 H9 N O4
Molekylvikt (g/mol) 195.17
Synonym 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, Metoclopramide Imp. H (EP)
IUPAC-namn 4-acetamido-2-hydroxybensoesyra
LEDER CC(=O)Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-7(9(13)14)8(12)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)
Formel vikt 195.0532
Procent renhet >95%