Läs mer
N-acetyl-4-bensoquinon Imine, TRC
Produktkod. 17973375
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973375 5 mg
17942345 25 mg
17963465 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17973375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1700005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50700-49-7
Molekylformel C8 H7 N O2
Molekylvikt (g/mol) 149.15
Synonym Acetamide, N-(4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-, N-(4-Oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)acetamide, Acetimidoquinone, N-Acetyl-1,4-benzoquinonimine, N-Acetyl-p-benzoquinonimine, N-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)acetamide, N-Acetyl-p-benzoquinone Imine
IUPAC-namn N-(4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)acetamid
LEDER CC(=O)N=C1C=CC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-4-benzoquinone Imine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,1H3
Formel vikt 149.0477