Läs mer
N-Acetyl-4'-tetrahydropyranylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-4'-tetrahydropyranylglycine |
| CAS | 1219171-26-2 |
| Molekylformel | C9H15NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO4/c1-6(11)10-8(9(12)13)7-2-4-14-5-3-7/h7-8H,2-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | CC(=O)NC(C1CCOCC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetamido-2-(oxan-4-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.22 |
| Formel vikt | 201.1001 |