missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-5-acetoxytryptamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-5-acetoxytryptamine |
| CAS | 28026-16-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H16 N2 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Acetamide, N-[2-[5-(acetyloxy)-1H-indol-3-yl]ethyl]- (9CI, ACI), Acetamide, N-[2-(5-hydroxyindol-3-yl)ethyl]-, acetate (7CI), Acetamide, N-[2-(5-hydroxyindol-3-yl)ethyl]-, acetate (ester) (8CI), N-[2-[5-(Acetyloxy)-1H-indol-3-yl]ethyl]acetamide (ACI), Diacetyl-5-hydroxytryptamine, N-Acetyl-2-(5-acetoxyindol-3-yl)ethylamine, 3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate, 5-Acetoxy-N-acetyltryptamine, N-Acetyl-5-acetoxytryptamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O3/c1-9(17)15-6-5-11-8-16-14-4-3-12(7-13(11)14)19-10(2)18/h3-4,7-8,16H,5-6H2,1-2H3,(H,15,17) |
| LEDER | CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(OC(=O)C)cc12 |
| IUPAC-namn | [3-(2-acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.288 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?