Läs mer
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, MedChemExpress
Produktkod. 16460507
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16460507 50 mg
1 options
Produktkod. 16460507 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107854
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress N-Acetyl-5-hydroxytryptamine is a Melatonin precursor, and that it can potently activate TrkB receptor.
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine is a Melatonin precursor, and that it can potently activate TrkB receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
CAS 1210-83-9
Färg Light Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H14N2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym N-Acetylserotonin Normelatonin O-Demethylmelatonin
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (458.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(NCCC1=CNC2=C1C=C(O)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 218.25
Formel vikt 218.25
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation