Läs mer
N-acetyl-5-hydroxitryptamin, Thermo Scientific™
Produktkod. 17720629 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17720629 1 g
1 options
Produktkod. 17720629 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 226930010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-acetyl-5-hydroxitryptamin
CAS 1210-83-9
Synonym N-acetylserotonin
Kvantitet 1 g
Smältpunkt 119 °C till 123 °C
Frakt skick Inga speciella krav
Produktlinje Livsvetenskap
Molekylformel C12H14N2O2
Fysisk form Pulver
Färg Vit till ljusgul
Renhet ≥97,5 %