missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, TRC

Produktkod. 30011978
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011978 1 g
30003965 100 mg
17940775 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1791601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1210-83-9
Molekylformel C12 H14 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 218.2518
Synonym Acetamide, N-[2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-, Acetamide, N-[2-(5-hydroxyindol-3-yl)ethyl]- (6CI,7CI,8CI), Serotonin, N-acetyl-, N-[2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide, 5-Hydroxy-N-acetyltryptamine, 5-Hydroxymelatonin, N-Acetyl-2-(5-hydroxyindol-3-yl)ethylamine, N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, N-Acetylserotonin, Normelatonin, O-Demethylmelatonin
IUPAC-namn N-[2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
LEDER CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl-serotonin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O2/c1-8(15)13-5-4-9-7-14-12-3-2-10(16)6-11(9)12/h2-3,6-7,14,16H,4-5H2,1H3,(H,13,15)
Formel vikt 218.1055
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.