Läs mer
N-Acetyl-5-methyl-dl-tryptophan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-5-methyl-dl-tryptophan |
| CAS | 71953-90-7 |
| Molekylformel | C14H16N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O3/c1-8-3-4-12-11(5-8)10(7-15-12)6-13(14(18)19)16-9(2)17/h3-5,7,13,15H,6H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19) |
| LEDER | CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccc(C)cc12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetamido-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.29 |
| Formel vikt | 260.1161 |