Läs mer
N-Acetyl-6-chloro-D-tryptophan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-6-chloro-D-tryptophan |
| CAS | 56777-76-5 |
| Molekylformel | C13H13ClN2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13ClN2O3/c1-7(17)16-12(13(18)19)4-8-6-15-11-5-9(14)2-3-10(8)11/h2-3,5-6,12,15H,4H2,1H3,(H,16,17)(H,18,19)/t12-/m1/s1 |
| LEDER | CC(N[C@@H](C(O)=O)CC1=CNC2=CC(Cl)=CC=C21)=O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-acetamido-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.71 |
| Formel vikt | 280.0615 |