missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl 6-Chlorotryptophan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl 6-Chlorotryptophan |
| CAS | 50517-10-7 |
| Molekylformel | C13 H13 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13ClN2O3/c1-7(17)16-12(13(18)19)4-8-6-15-11-5-9(14)2-3-10(8)11/h2-3,5-6,12,15H,4H2,1H3,(H,16,17)(H,18,19)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2cc(Cl)ccc12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-acetamido-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.71 |
| Formel vikt | 280.0615 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?