Läs mer
N-Acetyl Adamantamine, TRC
Produktkod. 30006784
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006784 10 g
17917494 250 mg
17978714 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006784 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16805010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 880-52-4
Molekylformel C12 H19 N O
Molekylvikt (g/mol) 193.285
Synonym 1-Acetamidoadamantane, Acetamide, N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl- (9CI, ACI), Acetamide, N-1-adamantyl- (6CI, 7CI, 8CI), N-Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamide (ACI), 1-Acetamidoadamantane, N-(Adamantan-1-yl)acetamide, N-(Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)ace
IUPAC-namn N-(1-adamantyl)acetamide
LEDER CC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl Adamantamine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H19NO/c1-8(14)13-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3,(H,13,14)
Formel vikt 193.147