missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl Amonafide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Amonafide |
| CAS | 69409-02-5 |
| Molekylformel | C18H19N3O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N-[2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-benz[de]isoquinolin-5-yl]acetamide, MADE-FA 4512, N-Acetylamonafide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O3/c1-11(22)19-13-9-12-5-4-6-14-16(12)15(10-13)18(24)21(17(14)23)8-7-20(2)3/h4-6,9-10H,7-8H2,1-3H3,(H,19,22) |
| LEDER | O=C(C1=C2C(C=CC=C23)=CC(NC(C)=O)=C1)N(CCN(C)C)C3=O |
| IUPAC-namn | N-[2-[2-(dimethylamino)ethyl]-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-5-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.36 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?