Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Arg-Glu-Lys-Arg-7-amino-4-(trifluormetyl)kumarin
Produktkod. 15400347
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15400347 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15400347 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64106.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
C35H51F3N12O9
N-acetyl-Arg-Glu-Lys-Arg-7-amino-4-(trifluormetyl)kumarin används som ett fluorogent katepsin D-substrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Ett fluorogent substrat lämpligt för analys av furin
Molekylformel C35H51F3N12O9​​​​
Formel vikt 840,80 g/mol
Synonym Ac-REKR-AFC; Ac-Arg-Glu-Lys-Arg-AFC
Känslighet Ljuskänslig
Löslighet Löslig i DMSO eller DMF
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.