Learn More
Thermo Scientific™ N-acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilid
Product Code. 15417119
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
Unit Size:
25mg
Product Code. Kvantitet Unit Size
15417119 25 mg 25mg
1 options
Product Code. 15417119 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. J65878.MB
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 189950-66-1 | C26H34N6O13, C26H34N6O13 | 638,59 g/mol
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilid är ett kromogent substrat för Caspase 3 och CCP-32.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 25 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Ett kolorimetriskt substrat för kaspas-3
CAS 189950-66-1
Molekylformel C26H34N6O13
Formel vikt 638,58 g/mol
Synonym Ac-DEVD-pNA
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.