Läs mer
N-Acetyl Axitinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Axitinib |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Acetyl Axitinib |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20N4O2S/c1-16(29)28-22-15-18(31-23-9-4-3-8-20(23)24(30)25-2)11-12-19(22)21(27-28)13-10-17-7-5-6-14-26-17/h3-15H,1-2H3,(H,25,30)/b13-10+ |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 10 mg |