missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl Axitinib, TRC

Produktkod. 30137762
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137762 2.5 mg
30135198 10 mg
30011314 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137762 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1345602.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1639137-80-6
Molekylformel C24H20N4O2S
Molekylvikt (g/mol) 428.51
Synonym (E)-2-((1-Acetyl-3-(2-(pyridin-2-yl)vinyl)-1H-indazol-6-yl)thio)-N-methylbenzamide
IUPAC-namn 2-[1-acetyl-3-[(E)-2-pyridin-2-ylethenyl]indazol-6-yl]sulfanyl-N-methylbenzamide
LEDER CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)nn(C(=O)C)c3c2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl Axitinib
Analyt- eller komponentnamn N-Acetyl Axitinib
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C24H20N4O2S/c1-16(29)28-22-15-18(31-23-9-4-3-8-20(23)24(30)25-2)11-12-19(22)21(27-28)13-10-17-7-5-6-14-26-17/h3-15H,1-2H3,(H,25,30)/b13-10+
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 2.5 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.