missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-Beta-alanin N-Hydroxysuccinimid Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-beta-alanine N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 154194-69-1 |
| Molekylformel | C9 H12 N2 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-Acetyl-Ss-Alanine N-Hydroxysuccinimide Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O5/c1-6(12)10-5-4-9(15)16-11-7(13)2-3-8(11)14/h2-5H2,1H3,(H,10,12) |
| LEDER | CC(=O)NCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-acetamidopropanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.2 |
| Formel vikt | 228.0746 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?