Läs mer
N-Acetyl Bisoprolol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylbisoprolol |
| CAS | 66722-65-4 |
| Molekylformel | C20 H33 N O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[2-hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)acetamide, N-Acetylbisoprolol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33NO5/c1-15(2)21(17(5)22)12-19(23)14-26-20-8-6-18(7-9-20)13-24-10-11-25-16(3)4/h6-9,15-16,19,23H,10-14H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(C(C)C)C(=O)C)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[2-hydroxy-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]-N-propan-2-ylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.48 |
| Formel vikt | 367.2359 |