Läs mer
N-Acetyl-Calicheamicin, MedChemExpress
Beskrivning
N-Acetyl-Calicheamicin is a potent enediyne antitumor antibiotic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-Calicheamicin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 108212-76-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C57H76IN3O22S4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | N-Acetyl-Calicheamicin γ N-Acetyl-γ-calicheamicin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (70.90 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |