Läs mer
N-Acetyl-Calicheamicin, MedChemExpress
Produktkod. p-200097443
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. 16470368
Brand: Medchem Express HY19791
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress N-Acetyl-Calicheamicin is a potent enediyne antitumor antibiotic.
N-Acetyl-Calicheamicin is a potent enediyne antitumor antibiotic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-Calicheamicin
Fysisk form Solid
CAS 108212-76-6
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C57H76IN3O22S4
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym N-Acetyl-Calicheamicin γ N-Acetyl-γ-calicheamicin
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (70.90 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@](CC1=O)(C#C/C=C\C#C2)/C(C([C@H]2O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](NO[C@H](O[C@H](C)[C@H]3SC(C(C(C)=C(I)C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4OC)[C@@H]4O)=C5OC)=C5OC)=O)C[C@@H]3O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H]7N(CC)C(C)=O)([H])C[C@@H]7OC)=C1NC(OC)=O)=C/CSSSC
Molekylvikt (g/mol) 1410.39
Formel vikt 1410.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.