missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl Cyclized Iodixanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Cyclized Iodixanol |
| CAS | 171897-72-6 |
| Molekylformel | C35H43I5N6O15 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Iodixanol Impurity G, 4-Acetyl-2-[[acetyl[3,5-bis[[(2,3-dihydroxypropyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodophenyl]amino]methyl]-N6,N8-bis(2,3-dihydroxypropyl)-3,4-dihydro-5,7-diiodo-2H-1,4-benzoxazine-6,8-dicarboxamide, 4-Acetyl-2-[[acetyl[3,5-bis[[(2,3-dihydroxypropyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodophenyl]amino]methyl]-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-3,4-dihydro-5,7-diiodo-2H-1,4-benzoxazine-6,8-dicarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C35H43I5N6O15/c1-13(51)45(29-26(38)20(32(57)41-3-15(53)9-47)24(36)21(27(29)39)33(58)42-4-16(54)10-48)7-19-8-46(14(2)52)30-28(40)22(34(59)43-5-17(55)11-49)25(37)23(31(30)61-19)35(60)44-6-18(56)12-50/h15-19,47-50,53-56H,3-12H2,1-2H3,(H,41,57)(H,42,58)(H,43,59)(H,44,60) |
| LEDER | CC(=O)N(CC1CN(C(=O)C)c2c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c2O1)c3c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c3I |
| IUPAC-namn | 4-acetyl-2-[[N-acetyl-3,5-bis(2,3-dihydroxypropylcarbamoyl)-2,4,6-triiodoanilino]methyl]-6-N,8-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5,7-diiodo-2,3-dihydro-1,4-benzoxazine-6,8-dicarboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 1422.27 |
| Formel vikt | 1421.801 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?