missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-D-[15N]mannosamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-[15N]mannosamine |
| CAS | 72-87-7 |
| Molekylformel | C8 H15 15N O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[15N]Acetamido-2-deoxy-D-mannose |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8?/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1OC(O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | N-((3S,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.2 |
| Formel vikt | 222.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?