missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-D-alanine-2,3,3,3-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-alanine-2,3,3,3-d4 |
| CAS | 2708343-30-8 |
| Molekylformel | C5 D4 H5 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Acetyl-D-alanine-2,3,3,3-D4, N-Acetyl-D-alanine-d4, (2R)-2-Acetamido-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoic acid, (R)-2-Acetamidopropionic-2,3,3,3-d4 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m1/s1/i1D3,3D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[C@@]([2H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-acetamido-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.155 |
| Formel vikt | 135.083 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?