Läs mer
N-acetyl-D-alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480149
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480149 5 g 5g
15470149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63450.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19436-52-3 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
N-acetyl-D-alanin kan användas med andra D-aminoacylerade aminosyror som ett substrat för identifiering, differentiering och karakterisering av D-aminoacylas(er)/amidohydrolas(er). N-acetyl-D-alanin kan användas för att studera aglykonfickaspecifik bindning på vankomycin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-acetyl-D-alanin kan användas med andra D-aminoacylerade aminosyror som ett substrat för identifiering, differentiering och karakterisering av D-aminoacylas(er)/amidohydrolas(er). N-acetyl-D-alanin kan användas för att studera aglykonfickaspecifik bindning på vankomycin.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19436-52-3
Molekylformel C5H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 131.13
MDL-nummer MFCD00063133
InChI-nyckel KTHDTJVBEPMMGL-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-d-alanine, ac-d-ala-oh, r-2-acetamidopropanoic acid, acetyl-d-alanine, n-acetylalanine, 2r-2-acetamidopropanoic acid, r-2-acetylamino-propionic acid, alanine, n-acetyl, n-acetyl-d-ala, n-acetyl d-alanine
PubChem CID 132213
IUPAC-namn (2R)-2-acetamidopropansyra
LEDER CC(NC(C)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-alanine
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 131.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.