Läs mer
N-Acetyl-D-alanyl-D-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-alanyl-D-alanine |
| CAS | 19993-26-1 |
| Molekylformel | C8H14N2O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-Acetyl-D-Ala-D-Ala-oh, Acetyl-D-alanyl-D-alanine, N-Acetyl-D-alanyl-D-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O4/c1-4(9-6(3)11)7(12)10-5(2)8(13)14/h4-5H,1-3H3,(H,9,11)(H,10,12)(H,13,14)/t4-,5-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[[(2R)-2-acetamidopropanoyl]amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.21 |
| Formel vikt | 202.0954 |