Läs mer
N-Acetyl-D-allo-isoleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-allo-isoleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3/c1-4-5(2)7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,7+/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 173.1052 |
| Frakt skick | Room Temperature |