missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-D-allo-isoleucine, TRC

Produktkod. 30179286
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179286 10 mg
30178988 100 mg
30178979 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179286 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16819310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 54831-20-8
Molekylformel C8H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 173.21
IUPAC-namn (2R,3S)-2-acetamido-3-methylpentanoic acid
LEDER CC[C@H](C)[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-allo-isoleucine
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3/c1-4-5(2)7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,7+/m0/s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 173.1052
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.