Läs mer
N-Acetyl-D-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m1/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 163.03 |
| Frakt skick | Room Temperature |