missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-D-galaktosamin

Produktkod. 15427329
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15427329

Brand: Thermo Scientific Chemicals J66095.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 1811-31-0 | C8H15NO6 | 221.21 g/mol

N-acetyl-D-galaktosamin är det initiala O-bundna sockret till många serin- och treoninrester vid proteinglykosylering.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar N-Acetyl-D-galaktosamin är det initiala O-bundna sockret till
många serin- och treoninrester vid proteinglykosylering.

Löslighet Löslig
i vatten
vid
50mg/ml Anmärkningar
& Ljuskänslig Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1811-31-0
Molekylformel C8H15NO6
Molekylvikt (g/mol) 221.21
MDL-nummer MFCD00136044
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Synonym dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine
PubChem CID 60196345
LEDER CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-galactosamine
Smältpunkt 160°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 2331340
Löslighetsinformation Soluble in water at 50mg/ml
IUPAC-namn N-[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxi-1-oxohexan-2-yl]acetamid
Formel vikt 221.21
Fysisk form Fast

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.