Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-D-galaktosamin
Produktkod. p-7043190
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
Produktkod. 15447329
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66095.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1811-31-0 | C8H15NO6 | 221.21 g/mol
N-acetyl-D-galaktosamin är det initiala O-bundna sockret till många serin- och treoninrester vid proteinglykosylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Acetyl-D-galaktosamin är det initiala O-bundna sockret till
många serin- och treoninrester vid proteinglykosylering.
Löslighet Löslig
i vatten
vid
50mg/ml Anmärkningar
& Ljuskänslig Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1811-31-0
Molekylformel C8H15NO6
Molekylvikt (g/mol) 221.21
MDL-nummer MFCD00136044
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Synonym dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine
PubChem CID 60196345
LEDER CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-galactosamine
Smältpunkt 160°C
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Beilstein 2331340
Löslighetsinformation Soluble in water at 50mg/ml
IUPAC-namn N-[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxi-1-oxohexan-2-yl]acetamid
Formel vikt 221.21
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.