Läs mer
N-Acetyl-D-galactosamine 4-Sulfate Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-galactosamine 4-Sulfate Sodium Salt |
| CAS | 660839-03-2 |
| Molekylformel | C8 H14 N Na O9 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N-Acetylgalactosamine 4-Sulfate Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO9S.Na/c1-3(11)9-5-6(12)7(18-19(14,15)16)4(2-10)17-8(5)13;/h4-8,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)(H,14,15,16);/q;+1/p-1/t4-,5-,6-,7+,8?;/m1./s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](OS(=O)(=O)O[Na])[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R)-5-acetamido-4,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxysulfonyloxysodium |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.253 |
| Formel vikt | 323.029 |