Läs mer
N-acetyl-D-galaktosamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10226280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10226280 1 g Glasflaska 1g
10042970 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10226280 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 225850010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14215-68-0
Molekylformel C8H15NO6
Molekylvikt (g/mol) 221.209
MDL-nummer MFCD00065372
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
Synonym n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
PubChem CID 440552
ChEBI CHEBI:28497
IUPAC-namn N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]acetamid
LEDER CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-galactosamine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifik rotation +80° till +90° (20 °C, 589 nm) (c=1, H2O) efter 5 tim., beräknat på torrsubstans
Formel vikt 221.21
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.