Läs mer
N-acetyl-D-galaktosamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4228287 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11955481
Brand: Thermo Scientific Acros 434920010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1811-31-0 | C8H15NO6 | 221.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1811-31-0
Molekylformel C8H15NO6
Molekylvikt (g/mol) 221.21
MDL-nummer MFCD00136044
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Synonym dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine
PubChem CID 60196345
IUPAC-namn N-[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxi-1-oxohexan-2-yl]acetamid
LEDER CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-galactosamine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 158.0°C to 166.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifik rotation 85.3
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vikt 221.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.