Läs mer
N-acetyl-α -D-galaktosamin, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11358349 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358349 5 g 5g
11348349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358349 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210006405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17850.00 SEK
    17000.69 SEK / 5g
    Save 849.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 14215-68-0
Molekylformel C8H15NO6
Molekylvikt (g/mol) 221.209
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
Synonym n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
PubChem CID 440552
ChEBI CHEBI:28497
IUPAC-namn N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]acetamid
LEDER CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-α-D-galactosamine
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 5 g
Formel vikt 221.2
Fysisk form Kristallint pulver