Läs mer
N-acetyl-D-galaktosamin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11328349 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328349 100 mg 100mg
11338349 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328349 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100064.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 SEK
    899.69 SEK / 100mg
    Save 45.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En komponent i många O-länkade och N-länkade glykanstrukturer. N-acetyl-D-galaktosamin, MP Biomedicals är ett aminosocker som är det initiala O-bundna sockret till många serin- och treoninrester i proteinglykosyleringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14215-68-0
Molekylformel C8H15NO6
Molekylvikt (g/mol) 221.209
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
Synonym n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
PubChem CID 440552
ChEBI CHEBI:28497
IUPAC-namn N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]acetamid
LEDER CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Specifikationer
Smältpunkt 160°C to 161°C (literature)
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/mL - clear, colorless solution).
Optisk rotation +84–89° (c=1, water)
Formel vikt 221.21
Fysisk form Pulver