Läs mer
N-acetyl-D-galaktosamin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11338349 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338349 500 mg 500mg
11328349 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338349 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100064.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2615.00 SEK
    2488.76 SEK / 500mg
    Save 126.24 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
En komponent i många O-länkade och N-länkade glykanstrukturer. N-acetyl-D-galaktosamin, MP Biomedicals är ett aminosocker som är det initiala O-bundna sockret till många serin- och treoninrester i proteinglykosyleringar.
Kemiska identifierare
CAS 14215-68-0
Molekylformel C8H15NO6
Molekylvikt (g/mol) 221.209
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
Synonym n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
PubChem CID 440552
ChEBI CHEBI:28497
IUPAC-namn N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]acetamid
LEDER CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Specifikationer
Smältpunkt 160 °C till 161 °C (litteratur)
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Löslig i vatten (100 mg/ml – klar, färglös lösning).
Optisk rotation +84 – 89° (c=1, vatten)
Formel vikt 221.21
Fysisk form Pulver