Läs mer
N-acetyl-D-galaktosamin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11368349 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368349 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11368349 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210006425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66605.00 SEK
    63445.87 SEK / 25g
    Save 3159.13 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
N-Acetyl-D-galaktosamin (GalNAc), ett aminosocker, är en komponent i många O-länkade och N-länkade glykanstrukturer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-acetyl-D-galactosamine
CAS 14215-68-0
Färg Vitt
Molekylformel C8H15NO6
MDL-nummer MFCD00065372
Kvantitet 25 g
Synonym n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
LEDER CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
IUPAC-namn N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 221.209
PubChem CID 440552
ChEBI CHEBI:28497
Formel vikt 221.21
Fysisk form Pulver