Läs mer
N-Acetyl-D-galactosamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-beta-D-galactosamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1 |
| Formel vikt | 221.0899 |
| Procent renhet | >95% |