Läs mer
N-Acetyl-D-galaktosamin, TRC
Produktkod. 30315902
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30315902 1 g
1 options
Produktkod. 30315902 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1770001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-beta-D-galactosamine
CAS 1811-31-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H15 N O6
Kvantitet 1 g
Synonym D-Galactose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, Galactosamine, N-acetyl-, D- (6CI), Galactose, 2-acetamido-2-deoxy-, D- (8CI), 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-galactose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, 2-Deoxy-2-acetamido-D-galactose, 2-N-Acetyl-D-galactosamine, D-N-Acetylgalactosamine, GalNAc, N-Acetyl D-galactosamine, N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-galactose, N-Acetyl-2-amino-2-deoxygalactose, N-Acetyl-D-galactosamine, N-Acetylchondrosamine, N-Acetylgalactosamine
InChI formel InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
LEDER CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn N-[(3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-3-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 221.2078
Formel vikt 221.0899