missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-D-Glucosamine 3,6-Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-Glucosamine 3,6-Diacetate |
| CAS | 221069-48-3 |
| Molekylformel | C12H19NO8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucopyranose 3,6-Diacetate, (N,3-O,6-O)-Triacetyl-D-Glucosamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO8/c1-5(14)13-9-11(20-7(3)16)10(17)8(21-12(9)18)4-19-6(2)15/h8-12,17-18H,4H2,1-3H3,(H,13,14)/t8?,9?,10-,11?,12-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)NC1[C@H](O)OC(COC(=O)C)[C@@H](O)C1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(3S,6R)-5-acetamido-4-acetyloxy-3,6-dihydroxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.28 |
| Formel vikt | 305.1111 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?