missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-D-Glucosamine 6-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-Glucosamine 6-Acetate |
| CAS | 131832-93-4 |
| Molekylformel | C10H17NO7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucose 6-Acetate, (N,6-O)-Diacetyl-D-Glucosamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO7/c1-4(12)11-7-9(15)8(14)6(18-10(7)16)3-17-5(2)13/h6-10,14-16H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t6-,7-,8-,9-,10?/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1C(O)C(NC(C)=O)[C@H](O)OC1COC(C)=O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R)-5-acetamido-3,4,6-trihydroxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.24 |
| Formel vikt | 263.1005 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?