Läs mer
Melford N-acetyl-D-glukosamin
Description
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 7512-17-6
Molekylformel:C8H15NO6
Molekylvikt: 221,21
Specifications
Specifications
| CAS | 7512-17-6 |
| Molekylformel | C8H15NO6 |
| Kvantitet | 1 kg |