Läs mer
Melford N-acetyl-D-glukosamin
Produktkod. 30018054
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018054 500 g
30018053 5 g
30018052 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018054 Leverantör Melford Leverantörsnummer A90510500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 7512-17-6
Molekylformel:C8H15NO6
Molekylvikt: 221,21
Specifikationer
CAS 7512-17-6
Molekylformel C8H15NO6
Kvantitet 500 g