Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-D-glukosamin, 98+%
Produktkod. 11438770
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438770 100 g 100g
11479983 10 g 10g
11489983 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438770 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A13047.22
 Begränsad artikel
I lager
N-acetyl-D-glukosamin, CAS # 72-87-7, är D-isomeren av den glukoshärledda monomeren som finns i strukturella polysackarider.
N-acetyl-D-glukosamin används vid identifiering och karakterisering av N-acetyl-beta-D-hexoaminidas. Det används också vid behandling av artros och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), inklusive ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Vidare används det som ett substrat i sialinsyraproduktion, kosmetika och i läkemedelsutvecklingsforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•N-acetyl-D-glukosamin är den acetylerade formen av glukosamin, ett glukosderivat
•Det har en roll som en prokaryotisk metabolism och monomer som används i kitin, hyaluronsyra och polymerer i cellväggen
Ansökan
•N-acetyl-D-glukosamin kan användas för molekylära bindningsstudier; forskning har visat att den fäster vid vissa mikrober och deras patogener
•Det är användbart för biokemiska karakteriseringsstudier av relaterade glukosaminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7512-17-6
Molekylformel C8H15NO6
Molekylvikt (g/mol) 221.21
MDL-nummer MFCD00061615
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
IUPAC-namn N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]acetamid
LEDER CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-glucosamine
Smältpunkt 213 °C (dekomposition)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 1727589
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i koncentrerad saltsyra, svavelsyra, fosforsyra och myrsyra. Olöslig i vatten, utspädda syror, utspädda baser, koncentrerade baser och organiska lösningsmedel.
Formel vikt 221.21
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.